1414058
USP
Methotrexat-verwandte Verbindung E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-{[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)-methyl]-(methyl)-amino}-benzoesäure -hemihydrochlorid
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methotrexate
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.N(Cc5nc6c(nc(nc6N)N)nc5)(C)c4ccc(cc4)C(=O)O.N(Cc2nc3c(nc(nc3N)N)nc2)(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/2C15H15N7O2.ClH/c2*1-22(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-18-13-11(19-9)12(16)20-15(17)21-13;/h2*2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H4,16,17,18,20,21);1H
InChIKey
WWFYKUISNIJHNQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)