Wichtige Dokumente
1409502
USP
Methenaminhippurat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Hexamethylentetramin-monohippurat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methenamine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(CNC(C1=CC=CC=C1)=O)=O.N2(CN(C3)C4)CN3CN4C2
InChI
1S/C9H9NO3.C6H12N4/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);1-6H2
InChIKey
ROAIXOJGRFKICW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)