Wichtige Dokumente
1380513
USP
Memantin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,3-Dimethyladamantan, 1,3-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
memantine
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
Dichte
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](C)(C3)C2
InChI
1S/C12H20/c1-11-4-9-3-10(5-11)7-12(2,6-9)8-11/h9-10H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12+
InChIKey
CWNOIUTVJRWADX-BKUVIOGVSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Memantine Hydrochloride
- Memantine Hydrochloride Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
127.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
53 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)