1379060
USP
Mefloquin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(αS)-α-[(2S)-2-Piperidinyl]-2,8-bis-(trifluormethyl)-4-chinolinmethanol -monohydrochlorid, threo-Mefloquin -hydrochlorid
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mefloquine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
FC(F)(F)c1nc2c(c(c1)[C@H](O)[C@H]3NCCCC3)cccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C17H16F6N2O/c18-16(19,20)11-5-3-4-9-10(15(26)12-6-1-2-7-24-12)8-13(17(21,22)23)25-14(9)11/h3-5,8,12,15,24,26H,1-2,6-7H2/t12-,15-/m0/s1
InChIKey
XEEQGYMUWCZPDN-WFASDCNBSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)