1374383
USP
Pulverförmiges Blattextrakt aus indischem Lungenkraut
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
malabar nut tree
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Malabar-Nut-Tree, Leaf
- Powdered Malabar-Nut-Tree, Leaf
- Powdered Malabar-Nut-Tree, Leaf Extract
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)