1309911
USP
Pulverförmiges Extrakt aus indischem Basilikum
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Ocimum sanctum-Extrakt
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
holy basil
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Holy Basil Leaf
- Powdered Holy Basil Leaf
- Powdered Holy Basil Leaf Extract
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)