1234114
USP
Efavirenz, racemisch
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-6-Chlor-4-(2-cyclopropylethInyl)-1,4-dihydro-4-(trifluormethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-on
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
efavirenz
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)C2(OC(=O)Nc3c2cc(cc3)Cl)C#CC1CC1
InChI
1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)
InChIKey
XPOQHMRABVBWPR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)