1193447
USP
Iscotrizinol-verwandte Verbindung I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4,4-[[6-[[4-[[[4-[(2-Ethylhexyl)-oxycarbonyl]-phenyl]-amino]-carbonyl]-phenyl]-amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl]-diimino]-bisbenzoesäure-1,1′-bis-(2-ethylhexyl)-ester, Bis-(2-ethylhexyl)-4,4′-{[6-({4-[(4-{[(2-ethylhexyl)-oxy]-carbonyl}-phenyl)-carbamoyl]-phenyl}-amino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl]-bis-(azandiyl)}-dibenzoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
iscotrizinol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable