1171900
USP
Desfluran
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(Difluormethoxy)-1,1,1,2-tetrafluor-ethan, Difluormethyl-1,2,2,2-tetrafluorethyl-ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
desflurane
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
FC(F)(F)C(F)OC(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
InChIKey
DPYMFVXJLLWWEU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>200.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 93.33 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)