Wichtige Dokumente
1170000
USP
Demeclocyclin -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Demeclocyclin -hydrochlorid, 7-Chlor-6-demethyl-tetracyclin -hydrochlorid, Demethylchlorotetracyclin -hydrochlorid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
demeclocycline
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl[H].[H][C@]12C[C@@]3([H])[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C1C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@H]2O
InChI
1S/C21H21ClN2O8.ClH/c1-24(2)14-7-5-6-10(16(27)12-9(25)4-3-8(22)11(12)15(6)26)18(29)21(7,32)19(30)13(17(14)28)20(23)31;/h3-4,6-7,14-15,25-26,28-29,32H,5H2,1-2H3,(H2,23,31);1H/t6-,7-,14-,15-,21-;/m0./s1
InChIKey
GVSJQNRGSCOSNJ-KBHRXELFSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)