Wichtige Dokumente
1134175
USP
Cilostazol-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3,4-Dehydro-cilostazol, 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-2(1H)-chinolinon
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cilostazol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O=C1Nc2ccc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)cc2C=C1
InChI
1S/C20H25N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h9-12,14,16H,1-8,13H2,(H,21,26)
InChIKey
GHALECSGOJQOHW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)