1076374
USP
Brinzolamid-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-4-(Ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazin-6-sulfonamid-1,1-dioxid, (S)-Brinzolamide
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
brinzolamide
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Brinzolamide Ophthalmic Suspension
- Brinzolamide
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)