Wichtige Dokumente
1073004
USP
Biperiden -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-(5-Bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl)-1-phenyl-3-(1-piperidinyl)propan-1-ol hydrochloride, Akineton, Akinophyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
Cl[H].OC(CCN1CCCCC1)(C2CC3CC2C=C3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H29NO.ClH/c23-21(19-7-3-1-4-8-19,11-14-22-12-5-2-6-13-22)20-16-17-9-10-18(20)15-17;/h1,3-4,7-10,17-18,20,23H,2,5-6,11-16H2;1H
InChIKey
RDNLAULGBSQZMP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CHRM1(1128)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)