1043819
USP
Asparaginsäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
L-Asparaginsäure, (S)-2-Amino-bernsteinsäure, (S)-2-Aminobutandisäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
aspartic acid
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChIKey
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Asparagine
- Glutamic Acid
- Powdered Stinging Nettle Extract
- Powdered Stinging Nettle
- Stinging Nettle
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable