1040683
USP
Apigenin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4′,5,7-Trihydroxy-flavon, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyron
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
apigenin
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
InChIKey
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Powdered Soy Isoflavones Extract
- Soy Isoflavones Capsules
- Soy Isoflavones Tablets
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3