1038025
USP
Antazolin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N-(2-Aminoethyl)-2-[benzyl(phenyl)amino]-acetamid
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
antazoline
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(Cc2ccccc2)(CC(=O)NCCN)c1ccccc1.OC(=O)C=CC(=O)O
InChI
1S/C17H21N3O.C4H4O4/c18-11-12-19-17(21)14-20(16-9-5-2-6-10-16)13-15-7-3-1-4-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-10H,11-14,18H2,(H,19,21);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
InChIKey
KLWQMCCSTDJOLF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)