Merck
SY3H95ECD92F
Synthonix Corporation
Methyl 2-cyano-3-phenylacrylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
methyl (2Z)-2-cyano-3-phenyl-2-propenoate
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c1-14-11(13)10(8-12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3/b10-7-
InChIKey
XLNFLJOWTRDNCX-YFHOEESVSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/55362.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55362.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)