Merck
Z777285
Antibodix® WCX-NP (3 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Antibodix® WCX-NP3 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materialien
stainless steel
Produktlinie
Antibodix®
Hersteller/Markenname
Sepax 602NP3-4605
Verpackung
1 ea of
Parameter
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymeric
Aktive Matrixgruppe
weak cation exchange phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
non-porous
pH Betriebsbereich
2.0-12.0
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
The non-porous poly(styrene divinylbenzene) particles in Antibodix columns are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) cation exchange groups. Antibodix columns are designed for the reproducible analysis of charge variants of monoclonal antibodies by salt or pH gradient.
Antibodix User Manual
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)