Merck
Z777173
Proteomix® WCX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, PEEK
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Proteomix® WCX-NP10 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, PEEK
Materialien
PEEK
Produktlinie
Proteomix®
Hersteller/Markenname
Sepax 402NP10P-4605
Verpackung
1 ea of
Parameter
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
Aktive Matrixgruppe
weak cation exchange phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
non-porous
pH Betriebsbereich
2.0-12.0
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are protected with a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) or strong (SCX) cation exchange groups. Use Proteomix cation-exchange columns for the analysis or small scale purification of positively charged biopolymers including glycoprotein isoforms and mAb variants.
Proteomix User Manual
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)