Merck
Z227129
Nucleosil® Vorsäule
phase silica, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Nucleosil®
Verpackung
pkg of 4 ea
Hersteller/Markenname
Nucleosil®
Parameter
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1 cm × 4.6 mm
Aktive Matrixgruppe
silica phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Kompatibilität
for use with 3.0 to 4.6 mm column
Trenntechnik
normal phase
Allgemeine Beschreibung
For all guard cartridges listed here use holder 54987
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)