Y0002378
Mirabegron impurity G
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(αR)-α-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]benzeneacetamide, (2R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylacetamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mirabegron
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)CCNC(=O)[C@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16N2O4/c19-15(13-4-2-1-3-5-13)16(20)17-11-10-12-6-8-14(9-7-12)18(21)22/h1-9,15,19H,10-11H2,(H,17,20)/t15-/m1/s1
InChIKey
YWGDTDSOHPHFAQ-OAHLLOKOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)