Wichtige Dokumente
Y0002282
Phenoxybenzamin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-(2-Chlorethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-benzylamin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
phenoxybenzamine
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].CC(COc1ccccc1)N(CCCl)Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H
InChIKey
VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)