Wichtige Dokumente
Y0002276
Dipotassium clorazepate monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Clorazepat Dikaliumsalz, 7-Chlor-2,3-dihydro-2,2-dihydroxy-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
clorazepate
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=CC=C2C(C(C3=CC=CC=C3)=NC(C(O[K])=O)C(N2)=O)=C1.[K]O
InChI
1S/C16H11ClN2O3.2K.H2O/c17-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)19-14(16(21)22)15(20)18-12;;;/h1-8,14H,(H,18,20)(H,21,22);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChIKey
QCHSEDTUUKDTIG-UHFFFAOYSA-L
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)