Y0002209
Ganoderma dry extract for system suitabilit
HRS European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
ganoderma
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
−20°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)