Y0002149
Tranexamsäure Unreinheit E
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
[trans(trans)]- 4-[[[[4-(Aminomethyl)-cyclohexyl]-carbonyl]-amino]-methyl]-cyclohexancarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
tranexamic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)