Y0002141
Fluocortolonpivalat für Identifizierung und Assay
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Fluocortolonpivalat, (6α,11β,16α)-21-(2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)-6-fluor-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
fluocortolone
Hersteller/Markenname
EDQM
InChI
1S/C27H37FO5/c1-14-9-17-16-11-19(28)18-10-15(29)7-8-26(18,5)23(16)20(30)12-27(17,6)22(14)21(31)13-33-24(32)25(2,3)4/h7-8,10,14,16-17,19-20,22-23,30H,9,11-13H2,1-6H3/t14-,16+,17+,19+,20+,22-,23-,26+,27+/m1/s1
InChIKey
XZBJVIQXJHGUBE-HZMVJJPJSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)