Y0002110
Infliximab BRP
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Infliximab
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
infliximab
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)