Wichtige Dokumente
Y0002096
Ginsenosid Rg1
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(3β,6α,12β)-3,12-Dihydroxydammar-24-en-6,20-diyl-bis-β-D-glucopyranosid, Ginsenosid A2, Ginsenosid g1, Panaxosid A, Panaxosid Rg1, Sanchinosid C1, Sanchinosid Rg1
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
ginsenoside
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@]12[C@@](C[C@H]([C@@]3([H])[C@]2(CC[C@]3([H])[C@@](CCC=C(C)C)(C)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)C)O)([H])[C@@]5([C@@](C(C)([C@H](CC5)O)C)([H])[C@H](C1)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)C
InChI
1S/C42H72O14/c1-20(2)10-9-13-42(8,56-37-34(52)32(50)30(48)25(19-44)55-37)21-11-15-40(6)28(21)22(45)16-26-39(5)14-12-27(46)38(3,4)35(39)23(17-41(26,40)7)53-36-33(51)31(49)29(47)24(18-43)54-36/h10,21-37,43-52H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32-,33+,34+,35-,36+,37-,39+,40+,41+,42-/m0/s1
InChIKey
YURJSTAIMNSZAE-HHNZYBFYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)