Y0002091
Regorafenib Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-[3-Fluor-4-[[2-[(methylamino)-carbonyl]-4-pyridinyl]-amino]-phenoxy]-N-methylpyridin-2-carboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
regorafenib
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1c(ccc(c1)Oc3cc(ncc3)C(=O)NC)Nc2cc(ncc2)C(=O)NC
InChIKey
USLJNRHZMUHXEP-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)