Y0002067
Alfentanil -hydrochlorid Hydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
alfentanil
Hersteller/Markenname
EDQM
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].N3(N=NN(C3=O)CC)CCN1CCC(CC1)(N(c2ccccc2)C(=O)CC)COC.O.[H+]
InChI
1S/C21H32N6O3.ClH.H2O/c1-4-19(28)27(18-9-7-6-8-10-18)21(17-30-3)11-13-24(14-12-21)15-16-26-20(29)25(5-2)22-23-26;;/h6-10H,4-5,11-17H2,1-3H3;1H;1H2
InChIKey
YYESXRRYBUERKF-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)