Merck
SU860207
Supelco
2in1-Kit, Fläschchen mit kurzem Gewinde und weiter Öffnung mit Kurzgewinde-Schraubkappe
pkg of 100, volume 1.5 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass vial (wide)
red PTFE/white silicone septum
transparent polypropylene cap (with 6 mm center hole)
Härte
55 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100
Verfügbarkeit
not available in USA
AD
11.6 mm
Durchm. × H × ID
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
Septumdicke
1.0 mm
Volumen
1.5 mL
Fitting
thread for 9 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)