Merck
SU860190
Supelco
Schraubdeckel (offen), 9-mm-Gewinde, mit Liner
Ultra Clean, thickness 1.0 mm, blue polypropylene (solid top cap)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Materialien
blue polypropylene (solid top cap)
red PTFE/white silicone
Leistungsmerkmale
Ultra Clean
Härte
55 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 1 × 100 ea (SU860190)
Verfügbarkeit
not available in USA
AD × H × ID
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Dicke
1.0 mm
Fitting
thread for 9 mm short thread
Allgemeine Beschreibung
Fertig zusammengesetzter 9 mm Polypropylen-Lochdeckel mit Septum.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)