Merck
SU860131
Supelco
Schraubkappe (oben offen), Polypropylen
thread for 8-425
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NB.11
Materialien
black polypropylene (with 5.5 mm center hole)
Leistungsmerkmale
autoclavable
Verpackung
pkg of 1000 ea
Parameter
135 °C temp. limit
Fitting
thread for 8-425
Kompatibilität
for use with HITACHI
Allgemeine Beschreibung
Diese Lochdeckel werden ohne Septum geliefert.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)