Merck
SU860014
Supelco
Crimpverschluss mit PTFE/Butyl-Septum (Pharma-Fix)
gold steel seal (magnetic), open center, 8mm opening, seal diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3.0 mm × 5 mil, PTFE/butyl rubber septum
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
Materialien
PTFE/butyl rubber septum
gold steel seal (magnetic)
Leistungsmerkmale
open center 8mm opening
Härte
50 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
Dichtungsdurchm. × Gesamtdicke × PTFE-Stärke
20 mm × 3.0 mm × 5 mil
Kompatibilität
for use with CPI CombiPAL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)