Merck
SAAR5825200
Natriumsulfat
anhydrous, uniLAB
About This Item
Lineare Formel:
Na2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
anhydrous
Produktlinie
uniLAB
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5825200EM)
mp (Schmelzpunkt)
884 °C (lit.)
Dichte
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Chemically pure
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)