Merck
SAAR5822320
Natriumchlorid
univAR
Synonym(e):
Halit, NaCl
About This Item
Lineare Formel:
NaCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent grade
Produktlinie
univAR
Verpackung
bucket of 5 kg (SAAR5822320FL)
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5822320EM)
mp (Schmelzpunkt)
801 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)