Merck
SAAR5042020
Kaliumchlorid
univAR
About This Item
Lineare Formel:
KCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Produktlinie
univAR
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5042020EM)
mp (Schmelzpunkt)
770 °C (lit.)
Dichte
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Kann für die Herstellung von PBS-Puffern und für die Extraktion und Solubilisierung von Proteinen benutzt werden.
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)