Merck
SAAR4123000
Magnesiumchlorid Hexahydrat
univAR
About This Item
Lineare Formel:
MgCl2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
univAR
Verpackung
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR4123000EM)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChIKey
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)