Merck
SAAR3063020
Hydrochloric acid
32%, uniLAB
Synonym(e):
Hydrochloric acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
product name
Salzsäure, uniLAB
Dampfdichte
1.3 (vs air)
Dampfdruck
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Produktlinie
uniLAB
Verpackung
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063020LP)
pkg of 25 L (SAAR3063020ME)
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR3063020LL)
bp
>100 °C (lit.)
Dichte
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Chemically pure
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)