Merck
1.09966
Supelco
Nitric acid solution
c(HNO₃) = 1 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®®
Synonym(e):
Salpetersäure -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Salpetersäure, for 1000 ml, c(HNO₃) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Dampfdruck
9.4 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Acid-base reactions
Konzentration
1 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
bp
120 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-28 °C
Dichte
1.38 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Verlinkung
Ersetzt: NX0414A-1
Rechtliche Hinweise
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Photometrische Bestimmung mit PAR nach Abspaltung von Blei mit Natriumdiethyldithiocarbaminat
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate