Merck
SAAR2236050
EDTA disodium salt solution
0.1 M (0.2 N)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2236050LC)
Konzentration
0.1 M (0.2 N)
Anwendung
For laboratory use only.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)