Merck
SAAR191235
Silbernitrat -Lösung
0.1 N (0.1 mol/L)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
AgNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR191235LC)
Konzentration
0.1 N (0.1 mol/L)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
For laboratory use only
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)