Merck
SAAR1122720
Ammoniumchlorid
univAR
Synonym(e):
Salmiak
About This Item
Lineare Formel:
NH4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
53.49
Beilstein:
4371014
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent grade
Dampfdichte
1.9 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 160.4 °C)
Produktlinie
univAR
Verpackung
pkg of 20 kg (SAAR1122720GL)
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1122720EM)
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (subl.) (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChIKey
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)