Wichtige Dokumente
PHR9270
Cystamin -dihydrochlorid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
2,2′-Diamino-diethyldisulfid -dihydrochlorid, 2,2′-Dithio-bis-(ethylamin) -dihydrochlorid, Decarboxycystin -dihydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Agentur
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp (Schmelzpunkt)
217-220 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChIKey
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)