Wichtige Dokumente
PHR9036
(+)-6-Aminopenicillansäure
reference material
Synonym(e):
Ampicillin impurity A (PhEur), Sulbactam impurity B (PhEur), (2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure, 6-APA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reference material
API-Familie
flucloxacillin, oxacillin; benzylpenicillin, amoxicillin
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
198-200 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H12N2O3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,9H2,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4+,6-/m1/s1
InChIKey
NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)