Merck
PHL89787
Scoparon
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
6,7-Dimethoxycumarin, 6,7-Dimethylaesculetin, O-Methylisoscopoletin, O-Methylscopoletin, Aesculetin-6,7-dimethylether, Escoparon, Scoparon, Scopoletinmethylether
Größe auswählen
10 MG
228,00 €
228,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
228,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
228,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
143-145 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
COc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1OC
InChI
1S/C11H10O4/c1-13-9-5-7-3-4-11(12)15-8(7)6-10(9)14-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
GUAFOGOEJLSQBT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)