Merck
PHL89767
Protopanaxadiol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(20S)-Protopanaxadiol
Größe auswählen
10 MG
303,00 €
303,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
303,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H52O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
303,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@]2([C@@]([C@H]3[C@@H]([C@@]4(C(C([C@H](CC4)O)(C)C)CC3)C)C1)(CC[C@@H]2[C@@](O)(CCC=C(C)C)C)C)C
InChI
1S/C30H52O3/c1-19(2)10-9-15-29(7,33)23-13-17-28(6)20-11-12-22-26(3,4)24(31)14-16-27(22,5)21(20)18-25(32)30(23,28)8/h10,20-25,31-33H,9,11-18H2,1-8H3/t20-,21+,22?,23-,24+,25-,27-,28-,29+,30-/m1/s1
InChIKey
SOFRKDBOODGBCL-LNTRKWQZSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)