Merck
PHL89751
Panaxatriol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(3β,6β,12β,20R)-20,25-epoxydammarane-3,6,12-triol, (3S,5R,6R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-4,4,8,10,14-pentamethyl-17-[(2R)-2,6,6-trimethyloxan-2-yl]-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,6,12-triol
Größe auswählen
10 MG
338,00 €
338,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
338,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H52O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
476.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
338,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
SMILES String
O1[C@](CCCC1(C)C)([C@@H]2[C@@H]3[C@]([C@]4([C@@H]([C@@]5([C@@H]([C@@H](C4)O)C([C@H](CC5)O)(C)C)C)C[C@H]3O)C)(CC2)C)C
InChI
1S/C30H52O4/c1-25(2)12-9-13-30(8,34-25)18-10-15-28(6)23(18)19(31)16-21-27(5)14-11-22(33)26(3,4)24(27)20(32)17-29(21,28)7/h18-24,31-33H,9-17H2,1-8H3/t18-,19+,20+,21+,22-,23-,24-,27+,28+,29+,30+/m0/s1
InChIKey
QFJUYMMIBFBOJY-UXZRXANASA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)