Merck
PHL89659
Aesculin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
6,7-Dihydroxycumarin-6-glucosid, Aescosyl, Aesculetin-6-β-D-glucopyranosid, Aesculetin-6-O-glucosid, Aesculin, Bicolorin, Crataegin, Enallachrome
Größe auswählen
100 MG
361,00 €
361,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
361,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
361,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
O=C1C=CC2=CC(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C(O)C=C2O1
InChI
1S/C15H16O9/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChIKey
XHCADAYNFIFUHF-TVKJYDDYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)