Merck
PHL89579
Bakuchiol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(S)-Bakuchiol, 4-[(1E,3S)-3-Ethenyl-3,7-dimethyl-1,6-octadien-1-yl]-phenol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.38
Beilstein:
3611720
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Methode(n)
HPLC: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C\C(C)=C/CC[C@@](C)(C=C)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C18H24O/c1-5-18(4,13-6-7-15(2)3)14-12-16-8-10-17(19)11-9-16/h5,7-12,14,19H,1,6,13H2,2-4H3/b14-12+/t18-/m1/s1
InChIKey
LFYJSSARVMHQJB-QIXNEVBVSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
363.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
184 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)